4-Nitrocinnamyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0690-1G
N0690-5G
TCIAN0690-1GEA
43
EUR
TCIAN0690-1G
TCIAN0690-5G
4-Nitrocinnamyl alcohol ≥98.0% (por GC)
4-Nitrocinnamyl alcohol
Formula:
C₉H₉NO₃ |
Número MDL:
MFCD00017045 Núm. CAS: 1504-63-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 125.0 to 129.0 deg-C |