Nonaethylene glycol monomethyl ether ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,5,8,11,14,17,20,23,26-Nonaoxaoctacosan-28-ol, mPEG9-Alcohol
N0699-1G N0699-500MG
TCIAN0699-1GEA 100 EUR
TCIAN0699-1G TCIAN0699-500MG
Nonaethylene glycol monomethyl ether ≥93.0% (por GC)
Nonaethylene glycol monomethyl ether
Formula: C₁₉H₄₀O₁₀
MW: 428,52 g/mol
Pto. de fusión: 14°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797148
Núm. CAS: 6048-68-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %