Potassium bisnonafluoro-1-butanesulphonimidate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis(nonafluoro-1-butanesulphonyl)amine Potassium Salt, Nonafluoro-1-butanesulphonimide Potassium Salt, Bisnonafluoro-1-butanesulphonimide Potassium Salt, Potassium Nonafluoro-1-butanesulphonimidate
N0712-1G
N0712-5G
TCIAN0712-1GEA
48
EUR
TCIAN0712-1G
TCIAN0712-5G
Potassium bisnonafluoro-1-butanesulphonimidate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Potassium bisnonafluoro-1-butanesulphonimidate
Formula:
C₈HF₁₈NO₄S₂ |
Número MDL:
MFCD06200794 Núm. CAS: 129135-87-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |