2,3-Norbornanedicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0753-25G
N0753-5G
TCIAN0753-25GEA
133
EUR
TCIAN0753-25G
TCIAN0753-5G
2,3-Norbornanedicarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Norbornanedicarboxylic acid
Formula:
C₉H₁₂O₄ |
Número MDL:
MFCD00520577 Núm. CAS: 1724-08-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |