Ácido α-linolénico
Proveedor: Cayman Chemical
90210-100 90210-250 90210-50
CAYM90210-100EA 56.1 EUR
CAYM90210-100 CAYM90210-250 CAYM90210-50
Ácido α-linolénico
Ácido α-linolénico
Formula: C₁₈H₃₀O₂
Pto. Ebullición: 443 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –9,5 °C
Densidad: 0,9141 g/cm³ (18 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065720
Núm. CAS: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Índice Merck: 12,05530