cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
N0767-1G N0767-5G
TCIAN0767-1GEA 31 EUR
TCIAN0767-1G TCIAN0767-5G
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Formula: C₉H₈O₃
Número MDL: MFCD00630580
Núm. CAS: 2746-19-2
EINECS: 220-384-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C