5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-exo,6-exo-Bis(hydroxymethyl)-2-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo,3-exo-dimethanol
N0769-1G N0769-5G
TCIAN0769-1GEA 69 EUR
TCIAN0769-1G TCIAN0769-5G
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol ≥97.0% (por GC)
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
Formula: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Número MDL: MFCD00799568
Núm. CAS: 699-95-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %