1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid >60.0% (by NMR) (contains Monoanhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid
N0770-25G N0770-250G
TCIAN0770-25GEA 66 EUR
TCIAN0770-25G TCIAN0770-250G
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid >60.0% (by NMR) (contains Monoanhydride)
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic acid
Formula: C₁₄H₈O₈
MW: 304,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004012
Núm. CAS: 128-97-2
EINECS: 204-924-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (NMR) min. 60.0 w/w%