3-Noradamantanamine hydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Aminonoradamantane Hydrochloride
N0778-1G N0778-5G
TCIAN0778-1GEA 79 EUR
TCIAN0778-1G TCIAN0778-5G
3-Noradamantanamine hydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
3-Noradamantanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₅N
Pto. de fusión: 350°C
Número MDL: MFCD00213499
Núm. CAS: 86128-83-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %