Neopentyl glycol dimethacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
N0780-25G N0780-500G
TCIAN0780-25GEA 16 EUR
TCIAN0780-25G TCIAN0780-500G
Neopentyl glycol dimethacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Neopentyl glycol dimethacrylate
Formula: C₁₃H₂₀O₄
Número MDL: MFCD00048120
Núm. CAS: 1985-51-9
EINECS: 217-856-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %