2-(2-Nitrovinyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(2-Nitroethenyl)thiophene
N0787-25G N0787-5G
TCIAN0787-25GEA 175 EUR
TCIAN0787-25G TCIAN0787-5G
2-(2-Nitrovinyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
2-(2-Nitrovinyl)thiophene
Formula: C₆H₅NO₂S
MW: 155,17 g/mol
Número MDL: MFCD00069434
Núm. CAS: 874-84-0
EINECS: 212-867-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C