1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: alpha-Methyl-2-naphthalenemethanol, 2-(1-Hydroxyethyl)naphthalene
N0788-25G N0788-5G
TCIAN0788-25GEA 152 EUR
TCIAN0788-25G TCIAN0788-5G
1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
1-(2-Naphthyl)ethanol
Formula: C₁₂H₁₂O
Pto. Ebullición: 170°C
Número MDL: MFCD00004111
Núm. CAS: 7228-47-9
EINECS: 230-630-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C