Neu5Ac-α(2-6)Gal-β-MP glycoside ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Neu5Ac α(2-6)Gal-β-MP, 4-Methoxyphenyl O-(5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-α-D-galacto-2-nonulopyranosonic Acid)-(2-6)-β-D-galactopyranoside, 4-Methoxyphenyl 6-O-(N-Acetyl-α-neuraminosyl)-β-D-galactopyranoside
N0792-10MG
N0792-50MG
TCIAN0792-10MGEA
132
EUR
TCIAN0792-10MG
TCIAN0792-50MG
Neu5Ac-α(2-6)Gal-β-MP glycoside ≥95.0% (by HPLC)
Neu5Ac-alpha(2-6)Gal-beta-MP glycoside
Formula:
C₂₄H₃₅NO₁₅ MW: 577.54 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Núm. CAS:
1984814-41-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |