2-Nitro-p-cymene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Isopropyl-1-methyl-2-nitrobenzene, 4-Isopropyl-2-nitrotoluene
N0801-25G N0801-5G
TCIAN0801-25GEA 460 EUR
TCIAN0801-25G TCIAN0801-5G
2-Nitro-p-cymene ≥95.0% (por GC)
2-Nitro-p-cymene
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 134°C
Número MDL: MFCD00007176
Núm. CAS: 943-15-7
EINECS: 213-397-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %