Norfloxacin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid
N0817-25G N0817-5G
TCIAN0817-25GEA 118 EUR
TCIAN0817-25G TCIAN0817-5G
Norfloxacin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Norfloxacin
Formula: C₁₆H₁₈FN₃O₃
Pto. de fusión: 221°C
Número MDL: MFCD00079532
Núm. CAS: 70458-96-7
EINECS: 274-614-4
Índice Merck: 14,06700
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %