6-Nitroanthranilic Acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-6-nitrobenzoic Acid
N0818-1G
N0818-5G
TCIAN0818-1GEA
16
EUR
TCIAN0818-1G
TCIAN0818-5G
6-Nitroanthranilic Acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Nitroanthranilic acid
Formula:
C₇H₆N₂O₄ MW: 182.14 g/mol |
Número MDL:
MFCD00034785 Núm. CAS: 50573-74-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |