5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(4-Nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde, Dantrolene Related Compound C, 5-(4-Nitrophenyl)furfural
N0820-25G
N0820-5G
TCIAN0820-25GEA
105
EUR
TCIAN0820-25G
TCIAN0820-5G
5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde ≥98.0% (por GC)
5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde
Formula:
C₁₁H₇NO₄ MW: 217,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00124191 Núm. CAS: 7147-77-5 EINECS: 230-459-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 205.0 to 209.0 deg-C |