4-Nitrobenzyl-(2S,4S)-2-(dimethylcarbamoyl)-4-mercapto-1-pyrrolidinecarboxylate ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(2S,4S)-4-Nitrobenzyl 2-(dimethylcarbamoyl)-4-mercaptopyrrolidine-1-carboxylate, (2S,4S)-2-(Dimethylcarbamoyl)-4-mercapto-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 4-Nitrobenzyl Ester, 4-Nitrobenzyl (2S,4S)-2-(Dimethylcarbamoyl)-4-mercapto-1-pyrrolidinecarboxylate
N0828-1G
N0828-5G
TCIAN0828-1GEA
79
EUR
TCIAN0828-1G
TCIAN0828-5G
4-Nitrobenzyl-(2S,4S)-2-(dimethylcarbamoyl)-4-mercapto-1-pyrrolidinecarboxylate ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Nitrobenzyl-(2S,4S)-2-(dimethylcarbamoyl)-4-mercapto-1-pyrrolidinecarboxylate
Formula:
C₁₅H₁₉N₃O₅S |
Número MDL:
MFCD08063348 Núm. CAS: 96034-64-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Iodometric Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 117.0 to 121.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +8.0 to +10.0 deg (C=1, CHCl3) |