trans,cis-2,6-Nonadienal ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0836-5G N0836-1G
TCIAN0836-5GEA 156 EUR
TCIAN0836-5G TCIAN0836-1G
trans,cis-2,6-Nonadienal ≥95.0% (por GC)
trans,cis-2,6-Nonadienal
Formula: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de inflamación: 83°C
Número MDL: MFCD00007009
Núm. CAS: 557-48-2
EINECS: 209-178-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %