Nortropinone hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
N0844-25G N0844-5G
TCIAN0844-25GEA 279 EUR
TCIAN0844-25G TCIAN0844-5G
Nortropinone hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Nortropinone hydrochloride
Formula: C₇H₁₂ClNO
MW: 161,63 g/mol
Pto. de fusión: 204°C
Número MDL: MFCD03613582
Núm. CAS: 25602-68-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %