2-Naphthyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Naphthyl Triflate, 2-Naphthyl Trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulphonic acid 2-Naphthyl Ester
N0845-1G N0845-5G
TCIAN0845-1GEA 42 EUR
TCIAN0845-1G TCIAN0845-5G
2-Naphthyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)
2-Naphthyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₁H₇F₃O₃S
MW: 276,23 g/mol
Pto. Ebullición: 87°C
Pto. de fusión: 32°C
Número MDL: MFCD00192341
Núm. CAS: 3857-83-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %