Neu5Ac[1Me,4789Ac]α(2-3)Gal[246Bz]-β-MP ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Methoxyphenyl 2,4,6-Tri-O-benzoyl-3-O-(methyl 5-Acetamido-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-3,5-dideoxy-D-glycero-α-D-galacto-2-nonulopyranosonate)-β-D-galactopyranoside
N0846-1G
N0846-200MG
TCIAN0846-1GEA
1012
EUR
TCIAN0846-1G
TCIAN0846-200MG
Neu5Ac[1Me,4789Ac]α(2-3)Gal[246Bz]-β-MP ≥95.0% (by HPLC)
Neu5Ac[1Me,4789Ac]alpha(2-3)Gal[246Bz]-beta-MP
Formula:
C₅₄H₅₇NO₂₂ MW: 1072.04 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
1858223-85-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |