2-Nitroamino-2-imidazoline
Proveedor: TCI
Atención
N0858-25G N0858-5G
TCIAN0858-25GEA 138 EUR
TCIAN0858-25G TCIAN0858-5G
2-Nitroamino-2-imidazoline
2-Nitroamino-2-imidazoline
Formula: C₃H₆N₄O₂
Pto. de fusión: 222°C
Número MDL: MFCD00047040
Núm. CAS: 5465-96-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 42.20 to 43.50 %