4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
GLCNAC1-B-PNP, 4-Nitrophenyl N-Acetyl-β-D-glucosaminide, 4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
N0866-1G
N0866-200MG
TCIAN0866-1GEA
190
EUR
TCIAN0866-1G
TCIAN0866-200MG
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
Formula:
C₁₄H₁₈N₂O₈ MW: 342.30 g/mol Pto. de fusión: 205°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00063696 Núm. CAS: 3459-18-5 EINECS: 222-398-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -12.0 to -17.0 deg (C=0.25, H2O) |