Nobiletin ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3',4',5,6,7,8-Hexamethoxyflavone, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-chromen-4-one
N0871-10MG N0871-100MG
TCIAN0871-10MGEA 121 EUR
TCIAN0871-10MG TCIAN0871-100MG
Nobiletin ≥95.0% (by HPLC)
Nobiletin
Formula: C₂₁H₂₂O₈
MW: 402,40 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03273560
Núm. CAS: 478-01-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C