4-Nitrobenzyl acetoacetate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Nitrobenzyl 3-oxobutanoate, Acetoacetic Acid 4-Nitrobenzyl Ester
N0875-25G N0875-5G
TCIAN0875-25GEA 123 EUR
TCIAN0875-25G TCIAN0875-5G
4-Nitrobenzyl acetoacetate ≥98.0% (by HPLC)
4-Nitrobenzyl acetoacetate
Formula: C₁₁H₁₁NO₅
MW: 237,21 g/mol
Número MDL: MFCD00799237
Núm. CAS: 61312-84-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C