4-Nitro-L-phenylalanine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-Phe(4-NO2)-OMe.HCl, H-Phe(4-NO₂)-OMe·HCl
N0878-1G N0878-5G
TCIAN0878-1GEA 16 EUR
TCIAN0878-1G TCIAN0878-5G
4-Nitro-L-phenylalanine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Nitro-L-phenylalanine methyl ester hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 260.67 g/mol
Pto. de fusión: 224°C
Número MDL: MFCD00135754
Núm. CAS: 17193-40-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +10.0 deg (C=1, H2O)