Nitrofurantoin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
N0883-25G N0883-1G
TCIAN0883-25GEA 32 EUR
TCIAN0883-25G TCIAN0883-1G
Nitrofurantoin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Nitrofurantoin
Formula: C₈H₆N₄O₅
Pto. de fusión: 268°C
Número MDL: MFCD00003224
Núm. CAS: 67-20-9
EINECS: 200-646-5
Índice Merck: 14,06599
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %