5-Norbornen-2-yl acetate (endo- and exo- mixture) ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0895-100G N0895-25G
TCIAN0895-100GEA 236 EUR
TCIAN0895-100G TCIAN0895-25G
5-Norbornen-2-yl acetate (endo- and exo- mixture) ≥96.0% (por GC)
5-Norbornen-2-yl acetate (endo- and exo- mixture)
Formula: C₉H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 73°C
Pto. de inflamación: 62°C
Número MDL: MFCD00167565
Núm. CAS: 6143-29-9
EINECS: 228-144-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomers)