Nimodipine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-Isopropyl 5-(2-methoxyethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Isopropyl 2-Methoxyethyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
N0896-1G
N0896-5G
TCIAN0896-1GEA
62
EUR
TCIAN0896-1G
TCIAN0896-5G
Nimodipine ≥98.0% (by HPLC)
Nimodipine
Formula:
C₂₁H₂₆N₂O₇ MW: 418,45 g/mol |
Número MDL:
MFCD00153848 Núm. CAS: 66085-59-4 EINECS: 266-127-0 Índice Merck: 14,06551 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 6.55 to 6.80 % |
Melting point | 124.0 to 128.0 deg-C |