5-Norbornene-2-carbonitrile (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile, 5-Norbornene-2-carbonitrile, 5-Cyanobicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Cyano-2-norbornene
N0897-25G N0897-5G
TCIAN0897-25GEA 170 EUR
TCIAN0897-25G TCIAN0897-5G
5-Norbornene-2-carbonitrile (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
5-Norbornene-2-carbonitrile (mixture of isomers)
Formula: C₈H₉N
Pto. de fusión: 10°C
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD00167563
Núm. CAS: 95-11-4
EINECS: 202-391-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)