Nisoldipine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isobutyl Methyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Isobutyl Methyl Ester, 3-Isobutyl 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
N0900-1G N0900-5G
TCIAN0900-1GEA 62 EUR
TCIAN0900-1G TCIAN0900-5G
Nisoldipine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Nisoldipine
Formula: C₂₀H₂₄N₂O₆
Número MDL: MFCD00478055
Núm. CAS: 63675-72-9
EINECS: 264-407-7
Índice Merck: 14,06565
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0d3574e4bb307e9dcd9e33b93fa7016b08c85cd&vid=d0d3574e4bb307e9dcd9e33b93fa7016b08c85cd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 154.0 deg-C