Nicergoline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0904-1G N0904-100MG
TCIAN0904-1GEA 178 EUR
TCIAN0904-1G TCIAN0904-100MG
Nicergoline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Nicergoline
Formula: C₂₄H₂₆BrN₃O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00869626
Núm. CAS: 27848-84-6
EINECS: 248-694-6
Índice Merck: 14,09496
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +5.2 to +6.2 deg (C=5, EtOH (95vol%))