3-Nitro-L-tirosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
N0905-5G N0905-25G
TCIAN0905-5GEA 138 EUR
TCIAN0905-5G TCIAN0905-25G
3-Nitro-L-tirosina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Nitro-L-tirosina
Formula: C₉H₁₀N₂O₅
Pto. de fusión: 224°C
Número MDL: MFCD00007123
Núm. CAS: 621-44-3
EINECS: 210-688-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99a44ad1c2b6d521fc28e9e672f0eddbc67a25b5&vid=99a44ad1c2b6d521fc28e9e672f0eddbc67a25b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +2.0 to +4.0 deg (C=1、1mol/LHCl)