5-Norbornene-2-methylamine (mixture of isomers) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-Norbornene-2-methylamine, 5-(Aminomethyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-(Aminomethyl)norbornene, 5-Norbornene-2-methanamine
N0907-25G N0907-5G
TCIAN0907-25GEA 184 EUR
TCIAN0907-25G TCIAN0907-5G
5-Norbornene-2-methylamine (mixture of isomers) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Norbornene-2-methylamine (mixture of isomers)
Formula: C₈H₁₃N
MW: 123.20 g/mol
Número MDL: MFCD07369043
Núm. CAS: 95-10-3
UN: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a569f1d6f7659c95f61cd47f6b7c95d02afe32aa&vid=a569f1d6f7659c95f61cd47f6b7c95d02afe32aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %