5-Norbornene-2-carboxamide (mixture of isomers) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxamide
N0911-5G N0911-25G
TCIAN0911-5GEA 25 EUR
TCIAN0911-5G TCIAN0911-25G
5-Norbornene-2-carboxamide (mixture of isomers) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
5-Norbornene-2-carboxamide (mixture of isomers)
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Pto. de fusión: 188°C
Número MDL: MFCD00187896
Núm. CAS: 95-17-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %