Nonanal dimethyl acetal ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Pelargonaldehyde Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxynonane, Nonyl Aldehyde Dimethyl Acetal
N0915-5G N0915-25G
TCIAN0915-5GEA 28 EUR
TCIAN0915-5G TCIAN0915-25G
Nonanal dimethyl acetal ≥97.0% (por GC)
Nonanal dimethyl acetal
Formula: C₁₁H₂₄O₂
MW: 188,31 g/mol
Pto. Ebullición: 88°C
Número MDL: MFCD00036646
Núm. CAS: 18824-63-0
EINECS: 242-603-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %