Nepafenac ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetamide, 2-(2-Amino-3-benzoylphenyl)acetamide
N0932-200MG N0932-1G
TCIAN0932-200MGEA 84 EUR
TCIAN0932-200MG TCIAN0932-1G
Nepafenac ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Nepafenac
Formula: C₁₅H₁₄N₂O₂
MW: 254,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08067732
Núm. CAS: 78281-72-8
Índice Merck: 14,06469
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c9f94699593dc76c55b165295048391a6a96708&vid=6c9f94699593dc76c55b165295048391a6a96708&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C