Nizatidine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, N-(2-(((2-((Dimethylamino)methyl)thiazol-4-yl)methyl)thio)ethyl)-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
N0933-5G
N0933-25G
TCIAN0933-5GEA
49
EUR
TCIAN0933-5G
TCIAN0933-25G
Nizatidine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Nizatidine
Formula:
C₁₂H₂₁N₅O₂S₂ MW: 331.45 g/mol |
Número MDL:
MFCD00865660 Núm. CAS: 76963-41-2 Índice Merck: 14,06660 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 130.0 to 134.0 deg-C |