1,4-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0934-1G N0934-5G
TCIAN0934-1GEA 89 EUR
TCIAN0934-1G TCIAN0934-5G
1,4-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (por GC)
1,4-Naphthalenebis(trifluoromethanesulphonate)
Formula: C₁₂H₆F₆O₆S₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 152873-78-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %