1-(2-Nitrofenil)piperazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0935-5G
N0935-25G
TCIAN0935-5GEA
52
EUR
TCIAN0935-5G
TCIAN0935-25G
1-(2-Nitrofenil)piperazina ≥98.0% (por GC)
1-(2-Nitrofenil)piperazina
Formula:
C₁₀H₁₃N₃O₂ Pto. Ebullición: 126°C |
Número MDL:
MFCD00040728 Núm. CAS: 59084-06-9 EINECS: 261-593-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Red clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |