3-Nitrochalcona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Nitrobenzylidenacetophenone
N0936-1G N0936-5G
TCIAN0936-1GEA 42 EUR
TCIAN0936-1G TCIAN0936-5G
3-Nitrochalcona ≥98.0% (por GC)
3-Nitrochalcona
Formula: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253,26 g/mol
Número MDL: MFCD00024571
Núm. CAS: 614-48-2
EINECS: 210-384-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25aa72924b6c5db7b88fa4ca11c86ec32c49de25&vid=25aa72924b6c5db7b88fa4ca11c86ec32c49de25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C