5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0940-5G N0940-25G
TCIAN0940-5GEA 43 EUR
TCIAN0940-5G TCIAN0940-25G
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Formula: C₅H₃NO₄S
Número MDL: MFCD00159552
Núm. CAS: 6317-37-9
EINECS: 228-654-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a6eff30da500276942913503d144fe8b65f7fb0&vid=2a6eff30da500276942913503d144fe8b65f7fb0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C