trans-β-Nitroestireno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-(2-Nitrovinyl)benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
N0941-5G N0941-25G
TCIAN0941-5GEA 31 EUR
TCIAN0941-5G TCIAN0941-25G
trans-β-Nitroestireno ≥98.0% (por GC)
trans-β-Nitroestireno
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007402
Núm. CAS: 5153-67-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=750cd8a4136d0227012e63fb9148e02708056e7c&vid=750cd8a4136d0227012e63fb9148e02708056e7c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C