N-(4-Nitrobenzoyl)-β-alanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-(4-Nitrobenzamido)propionic Acid
N0942-5G
N0942-25G
TCIAN0942-5GEA
24
EUR
TCIAN0942-5G
TCIAN0942-25G
N-(4-Nitrobenzoyl)-β-alanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(4-Nitrobenzoyl)-beta-alanine
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₅ MW: 238.20 g/mol |
Número MDL:
MFCD00009794 Núm. CAS: 59642-21-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 163.0 to 167.0 deg-C |