3-(4-Nitrophenyl)propionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Nitrohydrocinnamic Acid, 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
N0944-1G N0944-5G
TCIAN0944-1GEA 29 EUR
TCIAN0944-1G TCIAN0944-5G
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Número MDL: MFCD00126834
Núm. CAS: 16642-79-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2736beee036ac4ffe395ac9dc2182d69e07aa30d&vid=2736beee036ac4ffe395ac9dc2182d69e07aa30d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C