7-Nitro-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,4-Dihydro-7-nitronaphthalen-1(2H)-one, 7-Nitro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
N0945-1G N0945-5G
TCIAN0945-1GEA 27 EUR
TCIAN0945-1G TCIAN0945-5G
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥98.0% (por GC)
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Número MDL: MFCD00019661
Núm. CAS: 40353-34-2
EINECS: 254-887-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b3707199f94bc56ebe6f088401c53eb5768446&vid=77b3707199f94bc56ebe6f088401c53eb5768446&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C