7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2,3,4-Tetrahydro-7-nitroquinoline
N0955-5G N0955-25G
TCIAN0955-5GEA 25 EUR
TCIAN0955-5G TCIAN0955-25G
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,19 g/mol
Número MDL: MFCD00496654
Núm. CAS: 30450-62-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e49f1e4da00e18e836fc55cc6d9c3cd160c51d14&vid=e49f1e4da00e18e836fc55cc6d9c3cd160c51d14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C