Nonanal diethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0956-5ML
N0956-25ML
TCIAN0956-5MLEA
29
EUR
TCIAN0956-5ML
TCIAN0956-25ML
Nonanal diethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Nonanal diethyl acetal
Formula:
C₁₃H₂₈O₂ Pto. Ebullición: 66°C |
Número MDL:
MFCD00672806 Núm. CAS: 54815-13-3 EINECS: 259-360-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |