1-Nitropyrazole ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0965-5G N0965-25G
TCIAN0965-5GEA 55 EUR
TCIAN0965-5G TCIAN0965-25G
1-Nitropyrazole ≥97.0% (por GC)
1-Nitropyrazole
Formula: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,0748 g/mol
Número MDL: MFCD00015894
Núm. CAS: 7119-95-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=505cf229810e1864224d5ddd38e34d54893be3a9&vid=505cf229810e1864224d5ddd38e34d54893be3a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C